Learn More
Pacific Handy Cutter Kleen™ antimikrobieller Sicherheitsschneider mit umschlossener Klinge
Artikelnummer. 17728977
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Grün
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17728977 Grün 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17728977 Lieferant Pacific Handy Cutter Lieferanten-Nr. EBC1X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    367.43 €
    314.23 € / 50 Stück
    Sparen 53.20 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Kleen™ EBC1X ist aus einem einzigartigen antimikrobiellen Material gefertigt. Der EBC1 Sicherheitsschneider mit verdeckter Klinge verfügt zum Schutz über eine versenkte Klinge.
  • Im Gegensatz zu den meisten Allzweckmessern und -schneidern mit freiliegenden Klingen wird die Klinge im Kleen™ EBC1X wieder in den Kopf des Schneiders zurückgeführt, was dem Benutzer umfassenden Schutz bietet.
  • Für zusätzliche Sicherheit verfügt dieses praktische Werkzeug über einen Bandzerteiler aus Metall und ohne Klinge, mit dem Anwender sogar ohne Zuhilfenahme einer Klinge Kartons öffnen können. Dadurch wird zudem verhindert, dass der Kartoninhalt beschädigt wird.
  • Das vielseitige EBC1 schneidet mühelos Wellpappe und Karton, Stretch-/Schrumpfverpackung, Kunststoffband, Verpackungsband und vieles mehr.
  • Es verfügt außerdem über eine Öse für ein Trageband, an die zwecks besserer Aufbewahrung ein PHC-Trageband befestigt werden kann.
Spezifikation
Produkttyp Kleen Messer
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Farbe Grün