Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kleenex™ 8825 Balsam Kosmetiktücher, 3-lagig, 12er-Packung
Artikelnummer. 30158570
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
12 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30158570 Weiß 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30158570 Lieferant Kimberly-Clark Professional™ Lieferanten-Nr. 8825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.00 €
    38.03 € / 12 Stück
    Sparen 50.97 €
    57% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Gesichtstücher sind weich, luxuriös und enthalten einen schützenden Balsam mit Calendula und Aloe Vera für eine besonders intensive Pflege. Ein aufrecht stehender Würfel für ein stilvolles, professionelles Erscheinungsbild. Jede Tissuebox enthält hochwertige, strapazierfähige und saugfähige 3-lagige Gesichtstücher, die FSC-zertifiziert sind. 12 Kartons à 56 Blatt, 3-lagig, weiß, Blattgröße 20 cm (L) x 20 cm (B), (insgesamt 672)
  • Jede einzelne Packung Taschentücher enthält 56 weiße, dreilagige Kosmetiktücher mit den Maßen 20 cm (L) x 20 cm (B).
  • Balsam-Taschentücher werden aus einer eleganten Würfelbox entnommen, um ein hochwertiges Bild zu gewährleisten.
  • Dreilagiges, weiches Kosmetiktuch mit schützendem Balsam, der Ringelblume und Aloe Vera enthält
  • Die Box wird hergestellt aus FSC (FSC)-zertifiziertes Holz, 90 % Primärfasern und 10 % Recyclingfasern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Gesichtstuch
Länge (angloamerikanisch) 12,4 in.
Länge (metrisch) 31.5 cm
Breite (angloamerikanisch) 9,5 in.
Breite (metrisch) 24.2 cm
Material Papier
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Büros, Fitnessstudios, Hotels, Großraumbüros, Reinigungsfirmen, Waschräume
Verpackungsmenge 56 x 12 Kartons (insgesamt 672)