Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kleenex™ 8824 Kosmetiktücher, 3-lagig, in Boxen verpackt, 12 flache Taschentuchboxen
Artikelnummer. 30158566
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
12 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
30158566 Weiß 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30158566 Lieferant Kimberly-Clark Professional™ Lieferanten-Nr. 8824
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Weiche und luxuriöse Kosmetiktücher sorgen für eine besonders angenehme Pflege. Verpackt in einer Standard-Taschentuchbox, die in die meisten Kosmetiktuchspender passt. Hochwertige, weiche, reißfeste und saugfähige 3-lagige Kosmetiktücher werden hergestellt aus FSC zertifizierte Neuware. 12 Kartons x 72 Blatt, 3-lagig, weiß, Blattgröße pro Blatt 20 cm (L) x 20 cm (B), insgesamt 864 Blatt.
  • Jede einzelne Taschentuchbox enthält 72 weiße, dreilagige Taschentücher mit den Maßen 20 cm (L) x 20 cm (B).
  • Kleenex™ Die Taschentücher werden aus einer flachen Taschentuchbox entnommen, um ein stilvolles, professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten.
  • Weiche, dreilagige Kosmetiktücher mit Kleenex Qualität als Standard
  • Hergestellt aus FSC (FSC)-zertifiziertes Holz, 90 % Primärfasern und 10 % Recyclingfasern
  • Kompatibel mit Kimberly-Clark Professional™ Kosmetiktuchspender (Produktcode 7820)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Gesichtstuch
Länge (angloamerikanisch) 9,3 in.
Länge (metrisch) 23.8 cm
Breite (angloamerikanisch) 7,8 in.
Breite (metrisch) 20 cm
Material Papier
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Büros, Fitnessstudios, Hotels, Großraumbüros, Reinigungsfirmen, Waschräume
Verpackungsmenge 72 x 12 Kartons (insgesamt 864)