Learn More
Kimberly-Clark Professional Kleenex™ 8827 Kosmetiktücher
Artikelnummer. 30536319
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
40 x 24 cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Abmessungen (L x B)
30536319 40 x 24 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30536319 Supplier Kimberly-Clark Professional Supplier No. 8827
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.56 €
    47.24 € / 2400 Stück
    Sparen 78.32 €
    62% Rabatt
View all promotions
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Kosmetiktücher sind weich und luxuriös, bieten eine besonders angenehme Pflege und sind in einer Standard-Taschentuchbox verpackt, die in die meisten Kosmetiktuchspender passt.
  • Jede einzelne Taschentuchbox enthält 100 weiße, zweilagige Taschentücher mit den Maßen 20,6 x 20 cm.
  • Weiche Kosmetiktücher mit Kleenex™ Qualität als Standard, ideal für den Einsatz in Wohnungen, Büros und Badezimmern.
  • Diese Schachtel Kleenex™ Gewebe wird hergestellt aus FSC (Forest Stewardship Council) zertifiziertes Holz
  • Kompromisslose Pflege und verbesserte Hygiene am Arbeitsplatz durch den vertrauenswürdigen Anbieter Kleenex™ Marke
  • Eigenständige Box oder kompatibel mit der Kimberly-Clark Professional™ Kosmetiktuchspender (Produktcode 7820)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Gesichtstuch
Länge (angloamerikanisch) 15,7 in.
Länge (metrisch) 40 cm
Breite (angloamerikanisch) 9,4 in.
Breite (metrisch) 24 cm
Material Papier
Zertifizierung/Konformität FSC Zertifiziert
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B) 40 x 24 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Büros, Arbeitsplätze, Zuhause
Lage 2-ply