Learn More
Ansell Kleenex™ Handreiniger
Artikelnummer. 15252349 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
9
10
Packungsgröße:
1 Paar
12 Paare
72 Paare
Für die kurzzeitige Handhabung von Objekten bis zu 400 °F (204 °C) entwickelt.
Artikelnummer. 15252349
Marke: Ansell 42474090
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für die kurzzeitige Handhabung von Objekten bis zu 400 °F (204 °C) entwickelt.
Die Isolierung aus ungewebtem Filz sowie eine Wärmebarriere über die gesamte Länge sind für die kurzfristige Handhabung von Gegenständen bis 400°F konzipiert. Ansell™ Crusader™ Flex Handschuhe eignen sich für Branchen wie die Lebensmittelverarbeitung sowie die Verarbeitung von Glas und Metall.
  • Die zweiteilige Ausführung beseitigt Außennähte und sorgt für verbesserten Fingerkomfort, Fingerfertigkeit und Flexibilität
  • Die gebundene Nitrilbeschichtung schützt vor Rissen, Durchstichen, Abschürfungen und Schnitten
  • Entwickelt für den intermittierenden Umgang mit trockenen Gegenständen bis 200 °C (400 °F)
  • Verbesserte Greiffähigkeit beim Umgang mit trockenen oder öligen Oberflächen
  • Konform mit den Anforderungen der FDA für den Umgang mit Lebensmitteln
  • Schweißaufsaugendes Innenfutter aus Vliesstoff
  • Asbestfrei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III
Chlorinated No
Beschichteter Bereich Uncoated
Farbcode Gray
Bauweise Knit
Accelerator Free No
Anwendungen Industrial
Coating Material Nitril
Farbe Grau
Cut Resistance Rating ANSI A2
Oberflächenbehandlung außen No Texture
Latex Free Yes
Material Polyester
Produkttyp Heat-resistant Gloves
Größe 9
Modell Clute, 42-474
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 480 °F
Temperature (Metric) Max 250 °C
Norm EN 388 2241 B
Zur Verwendung mit (Anwendung) Handhabung von Teilen, Press-Spritzguss, Testen und Schweißen
Geschlecht Unisex
Farbe der Handschuhstulpe Gray
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Saumfarbe Gray
Auskleidungsmaterial Filz
Auskleidung Lined
Beständig gegen Heat
Serie ActivArmr™ 42-474
Daumenform Straight
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Kein Ersatz für Silikathandschuhe.