Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kleenex™
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
3000 Bögen
Beschreibung
- Rollen mit hoher Kapazität für längere Befüllungsintervalle
- Das Toilettenpapier löst sich in Wasser auf, sodass die Abwasserleitungen nicht verstopfen, was die Wartungskosten senkt
- Aus 100 % Recycling-Fasern, FSC-zertifiziert und mit Umweltzeichen
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Spenderoptionen: Aquarius™ Toilettenpapierspender Single, Mini, Jumbo in Weiß (Art.-Nr. 6958), ein weißer Aquarius™ Spender mit hoher Kapazität (Art.-Nr. 6947), Aquarius™ Nonstop-Spender in Weiß und Schwarz (Art.-Nr. 6991 und 7184) und ein hochwertiger Edelstahlspender mit einer Rolle (Art.-Nr. 8974).
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Toilettenpapier |
| Länge (angloamerikanisch) | 15.7 in. |
| Länge (metrisch) | 190 m |
| Breite (angloamerikanisch) | 7.8 in. |
| Breite (metrisch) | 20 cm |
| Material | Papier |
| Farbe | Weiß |
| Format | Rolle |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | High Traffic Washrooms |
| Lage | 2-lagig |
| Mehr anzeigen |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu