Learn More
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Ultra™ Gerollte, zweilagige Papierhandtücher 6780, 6 Rollen
Artikelnummer. 30158563
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30158563 Weiß 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30158563 Lieferant Kimberly-Clark™ Lieferanten-Nr. 6780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.00 €
    85.21 € / 6 Stück
    Sparen 114.79 €
    57% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sanft gerolltes Handtuch für erhöhte Pflege in Premium-Waschräumen, ohne Kompromisse bei der Hygiene am Arbeitsplatz einzugehen. Weiche und sanfte, geprägte Markenbettwäsche.
6 x 150 m = 3.600 Blatt, weiße, 2-lagige Papierhandtücher (insgesamt 900 m). Jede Rolle enthält 150 Meter 2-lagige Papierhandtücher, entsprechend 600 Blatt. Zeigen Sie Ihre Fürsorge mit den von Nutzern bevorzugten, weichen und sanften Papierhandtüchern. Kleenex Markengeprägte Handtücher, aufgerollt für ein nahtloses Händetrocknungserlebnis. Das sanfteste gerollte Handtuch für höchste Pflege in Premium-Waschräumen. Airflex Technologie in jedem Blatt sorgt für überragende Saugfähigkeit und ein sauberes, frisches Gefühl. Lebensmittelkontakt- und EU-Ecolabel-zertifiziert. Kompatibel mit dem Aquarius Rollenhandtuchspender in Weiß (7375) oder Schwarz (7376), der sich mit einem Wisch reinigen lässt und so perfekt zu Ihrem Waschraum passt – unser hygienischster Spender auf dem Markt. Verbessern Sie Ihr Waschraumerlebnis mit dem bewährten und bekannten Aquarius-Produkt. Kleenex Eine Marke, die darauf ausgelegt ist, ein unvergleichliches Erlebnis zu bieten und gleichzeitig hohe Hygienestandards am Arbeitsplatz zu unterstützen. Für wohnlichen Komfort von einer der weltweit beliebtesten Marken wählen Sie Kleenex Ultra-Premium-Papiertücher. Zeigen Sie Ihre Wertschätzung mit dem von Nutzern bevorzugten, weichen und sanften Produkt. Kleenex Die mit dem Markenlogo geprägten Blätter auf dieser Handtuchrolle sorgen für ein nahtloses Händetrocknungserlebnis in hochwertigen Waschräumen. Unsere besonders sanften, gerollten Papierhandtücher sind hautfreundlich und eignen sich ideal zum häufigen Händetrocknen. Die weichen und sanften 2-lagigen Papierhandtücher zeigen den Nutzern, dass Ihnen ihre Bedürfnisse am Herzen liegen. Der Airflex Die in jedem Einweg-Handtuch integrierte Technologie sorgt für eine hervorragende Saugfähigkeit und damit für effizientes Händetrocknen, sodass sich die Hände nach dem Trocknen sauber und frisch anfühlen. Lebensmittelkontakt- und EU-Ecolabel-zertifiziert. Diese Kimberly-Clark Die Handtücher sind mit dem Aquarius Rollenhandtuchspender kompatibel, der sich mit einem Wisch reinigen lässt und in Weiß (Code 7375) oder Schwarz (Code 7376) erhältlich ist, passend zum Stil Ihres Waschraums. Es handelt sich um unseren hygienischsten Papierhandtuchspender, den wir anbieten. Dieser Spender ist vollständig geschlossen, sodass die Benutzer beim Händetrocknen nur das Handtuch berühren, das sie gerade benutzen. Unsere berührungslosen Spender reduzieren zudem das Risiko einer Kreuzkontamination und unterstützen so die Einhaltung der Hygienestandards. Die Effizienz wird nicht beeinträchtigt durch Kleenex Ultraweiße Papierhandtuchrolle. Die innovative Funktion der nie leer werdenden Ersatzrolle im kompatiblen Kimberly-Clark Mit Handtuchspendern können Sie eine Ersatzrolle in das System einlegen, bevor die ursprüngliche Rolle aufgebraucht ist. Dies gewährleistet einen reibungslosen Übergang zwischen den Rollen, minimiert Abfall und stellt sicher, dass Ihre Benutzer die Hygienestandards jederzeit einhalten können. Diese Papierhandtücher sorgen durch Kompressionstechnologie für mehr Nachhaltigkeit – durch eingesparten Platz bei Lagerung und Transport. 6 x 150 m = 3.600 Blatt, weiß, 2-lagig gerollte Handtücher (insgesamt 900 m)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Handtuchrolle
Länge (angloamerikanisch) 1.96 ft.
Länge (metrisch) 60 cm
Breite (angloamerikanisch) 1.29 ft.
Breite (metrisch) 40 cm
Material Papier
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Büros
Verpackungsmenge 150 m x 6 Rollen (insgesamt 900 m)