Learn More
KleenGuard™ G40 Latexbeschichtete Baumwollhandschuhe
Codice prodotto. 11863490
Cambia vista
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
Dimensione della confezione:
12 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Größe Dimensione della confezione
11863490 Mittel 12 Paare
11730674 Klein 12 Paare
11873490 Groß 12 Paare
11883490 Extragroß 12 Paare
11740674 2XL 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Diese Produkte enthalten Naturlatex, dessen Bestandteile bei einigen Anwendern zu allergischen Reaktionen führen können. Nur wie angegeben und entsprechend den Anweisungen und Warnhinweisen der Hersteller verwenden. Informationen zum Einsatz dieser Produkte sind den Richtlinien Ihrer Einrichtung zu entnehmen.
Codice prodotto. 11863490 Fornitore KleenGuard™ N. del fornitore 97271
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.05 €
    29.94 € / 12 Paare
    Sparen 12.11 €
    28% Rabatt
Visualizza tutte le promozioni
Lager vorrätig
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Diese Produkte enthalten Naturlatex, dessen Bestandteile bei einigen Anwendern zu allergischen Reaktionen führen können. Nur wie angegeben und entsprechend den Anweisungen und Warnhinweisen der Hersteller verwenden. Informationen zum Einsatz dieser Produkte sind den Richtlinien Ihrer Einrichtung zu entnehmen.
Die Handschuhe bieten eine hohe Haltbarkeit am Arbeitsplatz dank eines Latexbeschichtungsprozesses mit Polyester-Baumwoll-Mischgewebe, das kleinere Latexproteine erzeugt. KleenGuard™ G40 Latexbeschichtete Baumwollhandschuhe, ideal für Maurerarbeiten, allgemeine Wartungsarbeiten und Lagertransporte.
  • Die Handschuhe bieten eine lange Nutzungsdauer in industriellen Arbeitsumgebungen
  • Die Beschichtung aus Polybaumwoll-Latex sorgt für einen geringen Gehalt an Latexproteinen
  • Die gekräuselte Latexstruktur verbessert die Griffigkeit.
  • Atmungsaktiver Rücken aus Baumwolle erhöht den Tragekomfort
  • Ideal für Maurerarbeiten, Bauarbeiten und allgemeine Instandhaltungsarbeiten.
  • Spezielle Handschuhe rechts und links für einen eng anliegenden, sicheren Sitz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Coating Material Knittriges Latex
Farbe Grau
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Hand Spezifisch
Material Polycotton
Produkttyp Nahtlos gestrickte Handschuhe
Größe Mittel
Modell Vollhandhand-Handhandschuh
Zur Verwendung mit (Anwendung) Maurerarbeiten, allgemeine Wartung und Konstruktionsarbeiten
Farbe der Handschuhstulpe Schwarz
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie G40
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 23 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.