Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
Click to view available options
Größe:
L
M
S
XL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Schutz der PSA-Kategorie 3. EN 374-1 Typ A. Mikroorganismenschutz (Bakterien, Pilze und Viren). EN 388 2110X
- Neopren-über-Latex-Formel – für maximalen Schutz, aber auch Flexibilität und Elastizität.
- 0,70 mm Dicke – für besseren Schutz.
- Anti-Rutsch-Muster mit Wabenstruktur – für hervorragenden Halt bei nassen und trockenen Bedingungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003, EN 374 |
| Anwendungen | Industriell |
| Farbe | Blau, Gelb |
| Latex Free | Nein |
| Material | Neopren, Latex |
| Produkttyp | Chemical-resistant Gloves |
| Größe | S |
| Dicke (angloamerikanisch) | 27,5 mil |
| Dicke (metrisch) | 0,69 mm |
| EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | AKL |
| Mehr anzeigen |