Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
Artikelnummer. 12621446
Change view
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
Packungsgröße:
15 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
12621446 Groß 15 Stück
12611446 Mittel 15 Stück
12631446 Extragroß 15 Stück
12641446 Größe 2X 15 Stück
12651446 Größe 3X 15 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12621446 Lieferant KleenGuard™ Lieferanten-Nr. 99450
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Atmungsaktive Einweg-Jacke mit Spezialkapuze zum Tragen einer Atemschutzmaske. Ausgelegt auf Tragekomfort, Sicherheit + Reißfestigkeit. Antistatik-Schutz und genereller Schutz gegen größere Partikel, radioaktive Staubpartikel und Chemikalienspritzer. PSA Kat. III.
  • Zugelassen als komplexe persönliche Schutzausrüstung (Kategorie III) zum Schutz gegen die durch das CEN spezifizierten Gefahrenstufen Typ 5 & 6.
  • Atmungsaktive Einweg-Schutzkleidung für maximalen Tragekomfort und maximale Sicherheit. Bietet Antistatik-Schutz sowie generellen Schutz gegen Spritzer wasserbasierter Flüssigkeiten, Chemikalien oder anderer Flüssigkeiten sowie gegen Staubpartikel.
  • Geeignet zur Verwendung als Schutz gegen Feststoffpartikel und radioaktive Kontamination durch feste Partikel – EN 1073-2.
  • Silikonfrei, äußerst fusselarm und für Antistatik behandelt – gemäß EN 1149-5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Labormantel
Größe Groß
Material Spunbond Polypropylene
Farbe Weiß
Verschlusstyp Zipper
Stulpenform Elastisch
Einwegprodukt Ja
Sterilität Unsteril
Widerstand Puncture, Flame, Abrasion, Tears, Particulates, Liquids
Modell Full-length
Anzahl Taschen Keine
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sehr guter Schutz vor Partikeln, radioaktivem Staub und Chemikalienspritzern