Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
Packungsgröße:
15 Stück
Beschreibung
- Zugelassen als komplexe persönliche Schutzausrüstung (Kategorie III) zum Schutz gegen die durch das CEN spezifizierten Gefahrenstufen Typ 5 & 6.
- Atmungsaktive Einweg-Schutzkleidung für maximalen Tragekomfort und maximale Sicherheit. Bietet Antistatik-Schutz sowie generellen Schutz gegen Spritzer wasserbasierter Flüssigkeiten, Chemikalien oder anderer Flüssigkeiten sowie gegen Staubpartikel.
- Geeignet zur Verwendung als Schutz gegen Feststoffpartikel und radioaktive Kontamination durch feste Partikel – EN 1073-2.
- Silikonfrei, äußerst fusselarm und für Antistatik behandelt – gemäß EN 1149-5.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Atmungsaktiver Spritzer- und Partikelschutzmantel |
| Größe | Mittel |
| Material | Spunbond Polypropylene |
| Farbe | Weiß |
| Verschlusstyp | Zipper |
| Stulpenform | Elastisch |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Sterilität | Unsteril |
| Widerstand | Puncture, Flame, Abrasion, Tears, Particulates, Liquids |
| Modell | Full-length |
| Mehr anzeigen |