Learn More
Ecolab™ Klercide™ 70/30 denaturiertes Ethanol
Artikelnummer. 15386068
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 l
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
15386068 1 l 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15386068 Lieferant Ecolab™ Lieferanten-Nr. 3078300
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Zur Verwendung bei effektiven Desinfektionsverfahren. Ecolab™ Klercide™ 70/30 denaturiertes Ethanol wird durch Gammabestrahlung sterilisiert.
  • Erhältlich als 70/30 Isopropylalkohol (IPA) oder denaturiertes Ethanol gemischt mit Wasser für Injektionszwecke (WFI) oder deionisiertem Wasser
  • Auch erhältlich als 60 % Isopropylalkohol oder Propan-1-ol und denaturiertes Ethanol, beide mit WFI gemischt
  • Verwenden Sie pharmazeutischen Alkohol in Mischung
  • Im Reinraum verarbeitet, über einen 0,2 Mikron-Filter gefiltert und abschließend durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Erhältlich als Sprühsysteme mit SteriShield Delivery System, das die Sterilität des Inhalts während der gesamten Verwendung gewährleistet, Aerosole, Stream-Aerosol oder in 5 l-Behälter mit Deckel
  • Mit vollständiger Dokumentation erhältlich
Spezifikation
Produkttyp Alkohol
Sterilität Steril
Gefiltert Gefiltert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Effektives Desinfektionsverfahren
Volumen (metrisch) 1 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Klercide 70/30 Denatured Ethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, 2-methylpropan-2-ol