Learn More
Ecolab™ Klercide™ 70/30 denaturiertes Ethanol
Artikelnummer. p-7083537
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 l
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 15386068
Marke: Ecolab™ 3078300
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Verwendung bei effektiven Desinfektionsverfahren. Ecolab™ Klercide™ 70/30 denaturiertes Ethanol wird durch Gammabestrahlung sterilisiert.
  • Erhältlich als 70/30 Isopropylalkohol (IPA) oder denaturiertes Ethanol gemischt mit Wasser für Injektionszwecke (WFI) oder deionisiertem Wasser
  • Auch erhältlich als 60 % Isopropylalkohol oder Propan-1-ol und denaturiertes Ethanol, beide mit WFI gemischt
  • Verwenden Sie pharmazeutischen Alkohol in Mischung
  • Im Reinraum verarbeitet, über einen 0,2 Mikron-Filter gefiltert und abschließend durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Erhältlich als Sprühsysteme mit SteriShield Delivery System, das die Sterilität des Inhalts während der gesamten Verwendung gewährleistet, Aerosole, Stream-Aerosol oder in 5 l-Behälter mit Deckel
  • Mit vollständiger Dokumentation erhältlich
Spezifikation
Produkttyp Alkohol
Sterilität Steril
Gefiltert Gefiltert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Effektives Desinfektionsverfahren
Volumen (metrisch) 1 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Klercide 70/30 Denatured Ethanol
Signalwort
  • Gefahr||
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, 2-methylpropan-2-ol