Learn More
Ecolab™ Klercide™ Neutralreiniger
Artikelnummer. 15392458
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 l
5 l
Packungsgröße:
20 Liter
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
15392458 1 l 6 Stück
15913282 5 l 20 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15392458 Lieferant Ecolab™ Lieferanten-Nr. 3078790
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Der Neutralreiniger wird auf 0,2 Mikrometer gefiltert, abgefüllt und in einem Reinraum der Klasse C doppelt verpackt, bevor er schließlich gammasterilisiert wird
  • Das Produkt ist ein steriles gebrauchsfertiges Reinigungsmittel für kleine und große Oberflächen.
Spezifikation
Produkttyp Neutrales Reinigungsmittel
Sterilität Steril
Format Spray
Menge 6/Karton
Volumen (metrisch) 1 l