Learn More
Ecolab™ Klercide™ Neutralreiniger
Artikelnummer. 15913282
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 l
5 l
Packungsgröße:
20 Liter
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
15913282 5 l 20 Liter
15392458 1 l 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15913282 Lieferant Ecolab™ Lieferanten-Nr. 3078770
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Der Neutralreiniger wird auf 0,2 Mikrometer gefiltert, abgefüllt und in einem Reinraum der Klasse C doppelt verpackt, bevor er schließlich gammasterilisiert wird
  • Das Produkt ist ein steriles gebrauchsfertiges Reinigungsmittel für kleine und große Oberflächen.
Spezifikation
Produkttyp Neutrales Reinigungsmittel
Beschreibung Steriler Neutralreiniger
Enthält Kappe
Menge 4 Packungen
Volumen (metrisch) 5 l