Learn More
Ecolab™ Klercide™ Einzeldosis-Neutralreiniger
Artikelnummer. 15318488
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 ml
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
15318488 100 ml 50 Stück
1 options
Artikelnummer. 15318488
Marke: Ecolab™ 3078810
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Der Neutralreiniger wird auf 0,2 Mikrometer gefiltert, abgefüllt und in einem Reinraum der Klasse C doppelt verpackt, bevor er schließlich gammasterilisiert wird
  • Bei dem Produkt handelt es sich um ein steriles Reinigungskonzentrat für große Oberflächen, das im Verhältnis 1:49 verdünnt wird
Spezifikation
Menge 50/Packung
Volumen (metrisch) 100 ml