missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ecolab Klercide Sporicidal Enhanced Peroxide Blended with DI Spray

Artikelnummer. 30067374
Click to view available options
Behältertyp:
Sprühflasche
Packungsgröße:
6 Liter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30067374

Marke: Ecolab 6600522

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Klercide Sporicidal Enhanced Peroxide is an enhanced blend of 1.5% hydrogen peroxide with deionized water that is sterile and ready-to-use. This biocide blend is 0.2 μm filtered then sterile filled and double bagged under Grade A laminar flow.

The Sterishield Delivery System is the only fully validated closed system designed to keep the fluid contents of the bottle sterile at all times. This ensures full compliance with GMP Annex 1 requirements that disinfectant solutions are sterile prior to use.

  • BPR approved
  • Ready-to-use disinfectant for proactive control of spores, particularly on larger surfaces where safe handling is especially important
  • Short contact times against bacteria and fungi even in the presence of background soiling
  • Low odor: Safe for operators and cleanroom surfaces
  • Effective broad spectrum disinfectant efficacy even when the level of bioburden may be variable, such as during transfer disinfection
  • No hazard classification: Free of aldehyde, chorine and peracetic acid
  • Broad virucidal efficacy
  • Supplied in a 1 L trigger spray incorporating the Sterishield Delivery System, which ensures in-use sterility for up to 3 months
  • Double bagged
  • Low surface tension properties which ensure an optimum spread of the disinfectant and ideal surface wetting for effective results
  • Certificates of Analysis and Sterility are available for every batch
  • Full supporting technical documentation is available

Spezifikation

Produkttyp Reinraum-Biozid
Form Flüssig
pH 2.01 to 2.30
Scent Geruchlos
Sterilität Steril
Aussehen Transparent bis hellgelb
Material 1.5% Hydrogen Peroxide with Deionized Water
Behältertyp Sprühflasche
Einwegprodukt Single-use
Entzündbar No
Menge 6 x 1 L
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 5°C to 25°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt