Learn More
Ecolab™ Klerwipe™ 70/30 Denatured Ethanol
Artikelnummer. p-7089888
Click to view available options
Beschreibung:
Partikelarmes Beutelwischtuch
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 15366108
Marke: Ecolab™ 3079160
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Sterile low particulate wipes impregnated with 70% denatured ethanol blended with deionised water
  • Die Alkoholmischung wird auf 0,2 Micron gefiltert, abgefüllt und in einem Reinraum der Klasse C in Doppelbeutel verpackt, bevor sie schließlich gammasterilisiert wird
  • Ein steriles, gebrauchsfertiges Wischtuch für kleine Oberflächen, erhältlich in einer wiederverschließbaren Tasche mit Klertear auf dem Außenbeutel oder in einer Wanne
Spezifikation
Beschreibung Partikelarmes Beutelwischtuch
Abmessungen (L x B) 200 x 200 mm
Verpackungsmenge 20 x 15 Wischtücher
Sättigungslösung 70 % vergälltes Ethanol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Klerwipe 70/30 Denatured Ethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol