Learn More
Shield Medicare™ Klerwipe™ sterile, partikelarme Trockenwischtücher
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
400 x 400 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Jede Packung Wischtücher mit Klertear wird in einem Reinraum der Klasse C verpackt, bevor sie mit Gammabestrahlung sterilisiert wird
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Partikelarmes Trockentuch |
| Abmessungen (L x B) | 400 x 400 mm |
| Verpackungsmenge | 10 Packungen x 10 Wischtücher |