missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ KLF10 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Sheep Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen™ PA5149285

Artikelnummer. 30534848

  • 437.00 € / 100 Mikrogramm

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.

KLF10 is a nuclear protein belonging to the Sp1 C2H2-type zinc-finger protein family with three C2H2-type zinc fingers. KLF10 is a transcriptional repressor involved in the regulation of cell growth and inhibits cell growth. It binds to the consensus sequence 5'-GGTGTG-3' and is induced by TGF-beta thus playing a role in linking TGF-beta-mediated signaling cascades to the regulation of pancreatic epithelial cell growth. KLF10 is involved in inducing and promoting apoptosis through the mitochondrial apoptotic pathway and may inhibit Smad7 expression in bronchial epithelial cells. Ubiquitous expression of KLF10 is seen in most of the tissues. Reports suggest that it may mediate up-regulation of TGFBI in VHL-deficient tumors and other cancers. Over expression of KLF10 may be associated with renal clear cell carcinoma and other tumors. KLF11 is a zinc finger transcription factor that binds to SP1-like sequences in epsilon- and gamma-globin gene promoters. This binding inhibits cell growth and causes apoptosis. Defects in this gene are a cause of maturity-onset diabetes of the young type 7 (MODY7). Three transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

KLF10
Polyclonal
Unconjugated
KLF10
AI115143; Cpg20; early growth response-alpha; EGR[a]; EGRA; Egral; EGR-alpha; Gdnfif; GDNF-inducible factor; Klf10; Krueppel-like factor 10; Kruppel like factor 10; Kruppel-like factor 10; mGIF; TGFB inducible early growth response; TGFB inducible early growth response 1; TGFB-inducible early growth response protein 1; Tieg; TIEG1; TIEG-1; transcription factor GIF; Transforming growth factor-beta-inducible early growth response protein 1; zinc finger transcription factor homolog CPG20; zinc finger transcription factor TIEG
Sheep
Antigen affinity chromatography
RUO
7071
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized
Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with trehalose and no preservative
Q13118
KLF10
E. coli-derived recombinant human KLF10, Asn31-Ser154.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt