Learn More
KLF2 Antibody (CL14502) [FITC], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-26859F
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
KLF2 Monoclonal antibody specifically detects KLF2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
| KLF2 | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| Krueppel-like factor 2, Kruppel-like factor 2 (lung), Kruppel-like factor LKLF, LKLFLung krueppel-like factor, lung Kruppel-like zinc finger transcription factor | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q9Y5W3, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL14502 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 10365 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu