missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KLF4 Antibody (CL5785) [DyLight 594], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-61427DL594
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
KLF4 Monoclonal antibody specifically detects KLF4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| KLF4 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 594 | |
| Epithelial zinc finger protein EZF, EZFendothelial Kruppel-like zinc finger protein, GKLFKrueppel-like factor 4, Gut-enriched krueppel-like factor, Kruppel-like factor 4 (gut) | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from O43474, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cell Cycle and Replication | |
| 9314 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL5785 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur