Learn More
KLF4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 8 publications
Marke:  Novus Biologicals NBP1-83940-25ul
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18416410
  • 229.00 € / 25 Mikroliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
KLF4 Polyclonal specifically detects KLF4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP), Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
KLF4
Polyclonal
Western Blot 0.04-0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml, Immunoprecipitation Reported in scientific literature (PMID: 25228645)., Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Reported in scientific literature (PMID: 25228645)., Knockdown Validated Reported in scientific publication (PMID: 32427586).
O43474
KLF4
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:ETEEFNDLLDLDFILSNSLTHPPESVAATVSSSASASSSSSPSSSGPASAPSTCSFTYPIRAGNDPGVAPGGTGGGLLYGRESAPPPTAPFNLADINDVSP
Affinity Purified
RUO
9314
Human
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Epithelial zinc finger protein EZF, EZFendothelial Kruppel-like zinc finger protein, GKLFKrueppel-like factor 4, Gut-enriched krueppel-like factor, Kruppel-like factor 4 (gut)
Rabbit
56 kDa
25 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only