missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Klotho beta Antibody (1025C), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18620875 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18620875 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18620875

Marke: Novus Biologicals FAB58891A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Klotho beta Monoclonal antibody specifically detects Klotho beta in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Klotho beta
Anwendungen Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 1025C
Konjugat APC
Verdünnung Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias beta-klotho, betaKlotho, BKL, klotho beta, klotho beta like, klotho beta-like protein, MGC142213
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Mouse myeloma cell line, NS0-derived recombinant human Klotho beta with a C-terminal 10 His tag., Phe53-Leu997, Accession # Q86Z14
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from cell culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 152831
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.