missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Klotho beta Monoclonal antibody specifically detects Klotho beta in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Klotho beta |
| Anwendungen | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | RG7992 |
| Konjugat | DyLight 755 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | beta-klotho, betaKlotho, BKL, klotho beta, klotho beta like, klotho beta-like protein, MGC142213 |
| Wirtsspezies | Human |
| Immunogen | Klotho Beta |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?