Learn More
KLRG1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16857713 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16857713 150 μL 150 Mikroliter
16867713 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16857713
Marke: Proteintech 109741AP150UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
Killer cell lectin-like receptor G1 (KLRG1; formerly known as mouse MAFA or 2F1-Ag), is a homodimeric member of the lectin-like type 2 transmembrane receptor family whose members contain characteristic immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motifs (ITIMs) in their cytoplasmic domains. These ITIMs interact with the SH2 domains of protein phosphatases such as SHP-1.
Spezifikation
Antigen KLRG1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.23 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen KLRG1
Gen-Zugriffsnummer Q96E93
Gen-Alias 2F1, CLEC15A, KLRG1, MAFA, MAFA 2F1, MAFA L, MAFA LIKE, MAFA like receptor, MAFAL
Gensymbole KLRG1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen KLRG1 Fusion Protein Ag1407
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10219
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG