Learn More
KLRG1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 10974-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16867713
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Killer cell lectin-like receptor G1 (KLRG1; formerly known as mouse MAFA or 2F1-Ag), is a homodimeric member of the lectin-like type 2 transmembrane receptor family whose members contain characteristic immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motifs (ITIMs) in their cytoplasmic domains. These ITIMs interact with the SH2 domains of protein phosphatases such as SHP-1.
Spezifikation
Spezifikation
KLRG1
Polyclonal
Unconjugated
KLRG1
2F1, CLEC15A, KLRG1, MAFA, MAFA 2F1, MAFA L, MAFA LIKE, MAFA like receptor, MAFAL
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10219
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q96E93
KLRG1
KLRG1 Fusion Protein Ag1407