missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KMT2A/MLL Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18497212 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18497212 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18497212

Marke: Novus Biologicals NB600248AF594

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

KMT2A/MLL Polyclonal antibody specifically detects KMT2A/MLL in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen KMT2A/MLL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 594
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias ALL1, ALL-1MLL/GAS7, CXXC7TET1-MLL, CXXC-type zinc finger protein 7, EC 2.1.1.43, HRXFLJ11783, HTRX, HTRX1MLL-AF4 der(11) fusion protein, KMT2ACDK6/MLL fusion protein, Lysine N-methyltransferase 2A, MLL/GAS7 fusion protein, MLL/GMPS fusion protein, MLL1, MLL1A, myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax (Drosophila) homolog), myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax homolog, Drosophila), Trithorax-like protein, TRX1histone-lysine N-methyltransferase MLL, Zinc finger protein HRX
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residues 720 and 780 of human myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia 1 using the number given in Swiss-Prot entry Q03164 (GeneID 4297).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Transcription Factors and Regulators
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4297
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.