Learn More
KN-62, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7042411
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15464819 1 mg 1 Milligramm
15474819 10 mg 10 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 15464819
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J62444.M^
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hemmt stark spezifisch die Calcium/Calmodulinkinase II
It is used as a potent and selective inhibitor of CaMKII. KN-62 has demonstrated potent and selective inhibition of Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II (CaMKII; Ki=0.9 ?M) which causes cells to arrest in the S phase. In HEK-293 cells expressing type III adenylyl cyclase (III-AC), 10 ?M of KN-62 blocked CaMKII phosphorylation of III-AC, and inhibited hormone-stimulated Ca2+ oscillations. Additionally, KN-62 is a potent non-competitive antagonist at the P2X7 receptor (IC50 = 15 nM).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als starker und selektiver Inhibitor von CaMKII verwendet. KN-62 hat eine starke und selektive Hemmung der Ca2+/Calmodulin-abhängigen Proteinkinase II (CaMKII; Ki=,9 μM) nachgewiesen, die dazu führt, dass Zellen in der S-Phase blockieren. In HEK-293-Zellen, die Adenylcyclase vom Typ III (III-AC) exprimieren, blockierte 10 μM von KN-62 die CaMKII-Phosphorylation von III-AC und hemmte hormonstimulierte Ca2+-Schwingungen. Außerdem ist KN-62 ein potenter nicht-kompetitiver Antagonist am P2X7-Rezeptor (IC50 = 15 nM).
Löslichkeit
Löslich in 45 % (w/v) aq 2-Hydroxypropyl-β-Cyclodextrin (0,93 mg/ml), Methanol (10 mg/ml), DMSO (12 mg/ml), Chloroform (20 mg/ml), Ethanol (∼1 mg/ml), 1:2 DMF:PBS (pH 7,2) (∼0,3 mg/ml) und DMF & DMSO (∼30 mg/ml).
Hinweise
An einem kühlen Ort aufbewahren. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: -20 °C. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127191-97-3
Summenformel C38H35N5O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 721.85
MDL-Nummer MFCD00083180
InChI-Schlüssel RJVLFQBBRSMWHX-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-4-2-n-methylisoquinoline-5-sulfonamido-3-oxo-3-4-phenylpiperazin-1-yl propyl phenyl isoquinoline-5-sulfonate, unii-63hm46xpow, chembl28324, 63hm46xpow, 1-n,o-bis 5-isoquinolinesulfonyl-n-methyl-l-tyrosyl-4-phenylpiperazine, s-5-isoquinolinesulfonic acid 4-2-5-isoquinolinylsulfonyl methylamino-3-oxo-3-4-phenyl-1-piperazinyl propyl phenyl ester, 4-2s-2-5-isoquinolinylsulfonyl methylamino-3-oxo-3-4-phenyl-1-piperazinyl propyl phenyl isoquinolinesulfonic acid ester, 4-2s-2-n-methylisoquinoline-5-sulfonamido-3-oxo-3-4-phenylpiperazin-1-yl propyl phenyl isoquinoline-5-sulfonate, 5-isoquinolinesulfonic acid, 4-2s-2-5-isoquinolinylsulfonyl methylamino-3-oxo-3-4-phenyl-1-piperazinyl propyl phenyl ester
PubChem CID 5312126
IUPAC-Name 4-[2-(N-methylisoquinoline-5-sulfonamido)-3-oxo-3-(4-phenylpiperazin-1-yl)propyl]phenyl isoquinoline-5-sulfonate
SMILES CN(C(CC1=CC=C(OS(=O)(=O)C2=C3C=CN=CC3=CC=C2)C=C1)C(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=CC=C1)S(=O)(=O)C1=C2C=CN=CC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material KN-62
Schmelzpunkt 65°C to 67°C
Farbe Gelb
Strukturformel NH2(CH2)10NH2
Menge 1 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (0.93mg/ml),methanol (10mg/ml),DMSO (12mg/ml),chloroform (20mg/ml),ethanol (∽1mg/ml),1:2 DMF:PBS (pH 7.2) (∽0.3mg/ml),and DMF & DMSO (∽30mg/ml).
Formelmasse 721.84
Physikalische Form Pulver