Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Glasschneidemesser, Kunststoffgriff,Klingeaus Hartmetall, auswechselbar, L=185mm
Artikelnummer. 10528301
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
185 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10528301 185 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10528301 Lieferant Usbeck Laborgeraete™ Lieferanten-Nr. 5210
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellinformation
LengthMetric
Spezifikation
Produkttyp Messer
Grifftyp Kunststoff
Länge (metrisch) Sägeblatt 60 mm
Länge (metrisch) 185 mm