Learn More
Epredia™ Messerträger für Standard-Messerträger ER für Epredia™ Microm Mikrotome mit langem Hub
Marke: Epredia™ 705820
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Spezifikation
Standard-Festmesserträger N | |
Epredia Microm Langhubmikrotome (HM 355S, HM 340E, HM 325) | |
Integrierter Klingenschutz und Einstellung des Abstands; abnehmbarer Einstellhebel für Schnittwinkel |