Beschreibung
- Knopf auf der Oberseite des Deckels
- Hergestellt aus Glas
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 270 mm |
| Produkttyp | Deckel |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Exsikkator |
| Enthält | Knopf |
| Innendurchmesser (metrisch) | 200 mm |