Learn More
BRAND™ Deckel mit Griff
Artikelnummer. p-7164788 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
215 mm
270 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10599151 215 mm 1 Stück
10401063 270 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10599151
Marke: BRAND™ 65631
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Knopfdeckel für die Verwendung mit einer Vielzahl von Exsikkatoren.
  • Knopf auf der Oberseite des Deckels
  • Hergestellt aus Glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 215 mm
Produkttyp Deckel
Material Borosilikatglas 3.3
Zur Verwendung mit (Geräte) Exsikkator
Enthält Knopf
Innendurchmesser (metrisch) 150 mm