Learn More
Sartorius Knopf-Gewicht
Artikelnummer. 17631266 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
2 g
5 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
500 g
5 kg
10 kg
20 kg
Klassifikation:
OIML E2
OIML F1
OIML F2
OIML M2
Packungsgröße:
1 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewicht (metrisch) Klassifikation Packungsgröße
17631266 5 g OIML M2 1 Stück
16353146 2 g OIML F1 1 Stück
16363146 5 g OIML E2 1 Stück
15511735 10 g OIML F1 1 Stück
16373146 10 g OIML F2 1 Stück
16383146 20 g OIML E2 1 Stück
16393146 20 g OIML F1 1 Stück
17651276 50 g OIML F1 1 Stück
16303156 100 g OIML F1 1 Stück
15594989 500 g OIML E2 1 Stück
16333156 500 g OIML M2 1 Stück
16637665 5 kg OIML E2 1 Stück
16223801 5 kg OIML F1 1 Stück
15796672 10 kg OIML M2 1 Stück
16303166 20 kg OIML F2 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 17631266 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. YCW356AC02
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Knopf-Gewicht für Reinräume.
  • Einzelne Gewichte E2 von 1 g bis 50 kg
  • Einzelne Gewichte F1 von 1 g bis 50 kg
  • Einzelne Gewichte F2 von 1 g bis 50 kg
  • Einzelne Gewichte M2 von 1 g bis 10 kg
  • Material Gewicht M: Fein gedrehtes Messing
  • Verpackung Gewicht M: Bis zu 20 g in Kunststoffbox, 50 g bis 2 kg in laminierter Kunststoffbox, 5 kg bis 10 kg in Holzbox
  • Material Gewichte E und F: Spezialstahl, hochpoliert, nicht magnetisierbar, hochgradig korrosionsbeständig
  • Verpackung Gewichte E und F: Von 1 g bis 20 g in Kunststoffbox, von 50 g bis 500 g in Holzbox, 1 kg und höher Handschuhe zusätzlich mitgeliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kalibriermasse
Zertifizierung/Konformität DAkkS-Zertifikat
Gewicht (angloamerikanisch) 0,18 oz.
Klassifikation OIML M2
Material Messing
Gewicht (metrisch) 5 g
Dichte 8.400 kg/m3