Learn More
Koflo Edelstahl 316 In-Line Rohrmischer
Artikelnummer. 11724119 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
20,8 mm
26,7 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
11724119 26,7 mm 1 Stück
11714119 20,8 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11724119 Lieferant Koflo Lieferanten-Nr. 0466916
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mischen Sie Flüssigkeiten beim Durchpumpen durch eine Rohrleitung mit diesem Edelstahl 316. In-Line Rohrmischer.
  • Bietet 100% gemischte Produktion.
  • Materialien in Industriequalität gewährleisten eine lange Lebensdauer.
  • Langlebigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen.
  • Installieren Sie diese Mischer direkt in Ihre Prozesslinie, um einen 100%ig durchmischten Output zu erzielen. —Die Mischelemente sind im Inneren des Rohrs eingeschweißt.
  • Alle Mischer haben Gewindeanschlüsse.
  • Wählen Sie PVC, Edelstahl 316, PVDF oder PFA.
  • Die transparenten PVC-Mischer eignen sich ideal zur visuellen Kontrolle Ihrer Mischprozesse.
  • Modelle mit abnehmbaren Elementen sind auf Anfrage erhältlich.
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,1 in.
Durchmesser (metrisch) 26,7 mm
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 229 mm
Material Edelstahl (316)
Typ Rohrmischer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mischen