Learn More
Koflo Transparentes PVC-Rohr (Schedule 40) In-Line Statischer Mischer
Artikelnummer. 11794149 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
12 mm
15 mm
20 mm
Beschreibung:
Mischer mit 12 Elementen
Mischer mit 6 Elementen
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Beschreibung Packungsgröße
11794149 15 mm Mischer mit 12 Elementen 1 Stück
11774149 12 mm Mischer mit 12 Elementen -
11784149 15 mm Mischer mit 6 Elementen 1 Stück
11714159 20 mm Mischer mit 12 Elementen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11794149 Lieferant Koflo Lieferanten-Nr. 0466991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00 €
    176.92 € / 1 Stück
    Sparen 32.08 €
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mischen Sie Flüssigkeiten beim Durchpumpen durch eine Rohrleitung mit diesem transparenten PVC-Rohr (Schedule 40). In-Line Statischer Mischer.
  • Eine 100% gemischte Produktion erzielen:
    • Installieren Sie diese Mischer direkt in Ihre Prozesslinie, um einen 100%ig durchmischten Output zu erzielen. —Die Mischelemente sind im Inneren des Rohrs eingeschweißt.
  • Visuelle Überprüfung Ihres Mischprozesses:
    • Die transparenten PVC-Mischer eignen sich ideal zur visuellen Kontrolle Ihrer Mischprozesse.
  • Alle Mischer haben Gewindeanschlüsse.
  • Wählen Sie PVC, Edelstahl 316, PVDF oder PFA.
  • Modelle mit abnehmbaren Elementen sind auf Anfrage erhältlich.
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,6 in.
Durchmesser (metrisch) 15 mm
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 305 mm
Beschreibung Mischer mit 12 Elementen
Material PVC
Typ Rohrmischer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Misch-Flüssigkeiten