missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bode Chemie™ Kohrsolin™ Oberflächendesinfektionsmittel

Artikelnummer. 10131533
Click to view available options
Packungsgröße:
250 Stück
5 Liter
pH:
3,2
4
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 10131533

Marke: Bode Chemie™ 973620

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Verwenden Sie Bode Chemie™ Kohrsolin™ Oberflächendesinfektionsmittel für die prophylaktische Reinigungstuchdesinfektion aller Oberflächen in hygienisch relevanten Bereichen. Es eignet sich auch für gezielte Desinfektionsmaßnahmen, die ein erweitertes Wirkungsspektrum erfordern (z. B. viruzide Aktivitäten).

  • Zertifizierungen/Konformität: CE, MDD, VAH
  • Haltbarkeit: 12 Monate
  • Zusammensetzung: Flüssigkeit oder Beutel

Spezifikation

Produkttyp Oberflächendesinfektionsreiniger
Aussehen Hellgelb
Zertifizierung/Konformität CE, MDD, VAH
Material Wirksame Bestandteile: (Ethylenedioxy)dimethanol141 mg/g; Didecyldimethylammoniumchlorid 80 mg/g
Volumen (metrisch) 5000 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H302 + H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt