Learn More
Kojisäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439652
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11439652 5 g 5 Gramm
11449652 25 g 25 Gramm
11459652 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11439652
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10760.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 501-30-4 | C6H6O4 | 142.11 g/mol
Kojic acid may be used on cut fruits to prevent oxidative browning, in seafood to preserve pink and red colors and in cosmetics to lighten skin. It is used to treat skin diseases like melasma as it has antibacterial and antifungal properties. It is used as a chelation agent that inhibits melanin production and also as a tyrosine kinase inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Aceton (frei löslich), Ethanol (frei löslich), Methanol, DMSO, Ethylacetat (schwer löslich), Chloroform (schwer löslich), Pydidin (schwer löslich) und Ether (schwer löslich). Unlöslich in Benzol.
Hinweise
Lagerung bei Raumtemperatur. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 501-30-4
Summenformel C6H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 142.11
MDL-Nummer MFCD00006580
InChI-Schlüssel BEJNERDRQOWKJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym kojic acid, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyrone, 4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl pyran-4-one, acido kojico, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-gamma-pyrone, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-4h-pyran-4-one, unii-6k23f1tt52
PubChem CID 3840
ChEBI CHEBI:43572
IUPAC-Name 5-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyran-4-on
SMILES OCC1=CC(=O)C(O)=CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kojic acid
Schmelzpunkt 152°C to 155°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 120895
Merck Index 14,5317
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,acetone (freely soluble),ethanol (freely soluble),methanol,DMSO,ethyl acetate (slightly soluble),chloroform (slightly soluble),pydidine (slightly soluble) and ether (slightly soluble). Insoluble in benzene.
Formelmasse 142.11
Reinheit (%) 99%