Description
- Ohne Beschleuniger, um Typ-IV-Allergien zu minimieren.
- Extrem bequemer Handschuh und dank der inneren Polymerbeschichtung leicht anzuziehen.
- Hervorragende Elastizität und gute Fingerfertigkeit.
- Rutschfeste Oberfläche für hervorragenden Halt und einfache Handhabung von Objekten.
- Seine Robustheit verleiht ihm eine höhere Langlebigkeit.
- Empfohlen für den Einsatz in medizinischen, industriellen und Lebensmittelbereichen.
Spécification
Spécification
| Chlorinated | Nein |
| Accelerator Free | Ja |
| Anwendungen | Industrie, Gesundheitswesen, Labor |
| AQL | 1.5 |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Oberflächenbehandlung außen | Fingerspitze texturiert |
| Finger Thickness (English) | 4,3 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.11 mm |
| Latex Free | Ja |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?