Beschreibung
- Kein Beschleuniger zur Begrenzung von Typ-IV-Allergien.
- Extrem bequemer Handschuh, der sich dank seiner inneren Polymerbeschichtung schneller anziehen lässt.
- Hervorragende Elastizität und gute Fingerfertigkeit.
- Rutschfeste Oberfläche für hervorragenden Halt und einfache Handhabung von Objekten.
- Empfohlen für medizinische, industrielle und agrar-lebensmittelbezogene Umgebungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chlorinated | Nein |
| Accelerator Free | Ja |
| Anwendungen | Industrie, Gesundheitswesen, Labor |
| AQL | 1.5 |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Oberflächenbehandlung außen | Fingerspitze texturiert |
| Finger Thickness (English) | 3,14 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.08 mm |
| Latex Free | Ja |
| Mehr anzeigen |