Learn More
Thermo Scientific™ Komet Rührstäbe
Artikelnummer. p-4525879 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
15 mm
30 mm
50 mm
90mm
90 mm
Durchmesser (metrisch):
9 mm
13 mm
21 mm
25 mm
31mm
Form:
Kugel
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 10331262
Marke: Thermo Scientific™ 50087902
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Komet Rührstäbe erreichen ein mehr als dreimal so hohes Drehmoment wie herkömmliche Rührstäbe.
Thermo Scientific™ Komet Rührstäbe erreichen ein mehr als dreimal so hohes Drehmoment wie herkömmliche Rührstäbe.
Deutlich verbesserte Leistung des Rührers und erweiterte Einsatzmöglichkeiten.
  • Hochenergetischer Samarium-Cobalt (SmCo) Magnetkern
  • Hervorragendes Mischen bei hohen Drehzahlen und viskosen Medien
  • Gleichmäßig beschichtete PTFE-Oberfläche verhindert Ablagerungen
  • Mit Dampf bis 249,8 °F (121 °C) sterilisierbar
  • Standard-Rührstäbe sind rund
  • Longlife-Rührstäbe sind rund und mit einem verschleißfesten Gleitring versehen
Erhältlich in verschiedenen Größen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Rührersteuerung
Beschichtung PTFE
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Länge (metrisch) 90 mm
Material PTFE
Menge 1/Packung
Form Kugel
Typ Rührstab
Dauer der eingeschränkten Garantie: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüssen, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.