Learn More
BICASA Mobile Arbeitsstation der Serie Kompatto Full
Artikelnummer. 17497363 Alle ansehen BICASA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H):
750 x 900 x 1660 mm
900 x 900 x 1660 mm
750 x 1200 x 1660 mm
750 x 1500 x 1660 mm
750 x 1800 x 1660 mm
900 x 1200 x 1660 mm
900 x 1500 x 1660 mm
900 x 1800 x 1660 mm
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (T x B x H) Packungsgröße
17497363 900 x 900 x 1660 mm 1 Stück
17487363 750 x 900 x 1660 mm 1 Stück
17407373 750 x 1200 x 1660 mm 1 Stück
17417373 900 x 1200 x 1660 mm 1 Stück
17427373 750 x 1500 x 1660 mm 1 Stück
17437373 900 x 1500 x 1660 mm 1 Stück
17447373 750 x 1800 x 1660 mm 1 Stück
17457373 900 x 1800 x 1660 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Elektrische Schalttafel nicht im Lieferumfang enthalten
Artikelnummer. 17497363 Lieferant BICASA Lieferanten-Nr. KF.0900.900.1660.HPL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Elektrische Schalttafel nicht im Lieferumfang enthalten
Mobile Arbeitsstation der Serie Kompatto Full mit 20 mm dicker HPL Arbeitsplatte und Doppelbuchsendurchlauf.
  • Kompatto Full, 1.660 mm Höhe
  • Zertifiziert nach EN 13150:2001 und BRG 234/09.06
  • Maximale Tragfähigkeit: 700 kg (gleichmäßig verteilt)
  • Für große und schwere Geräte, die voll zugänglich sein müssen.
  • Aluminium-Sockel mit Profilen und vertikalen Schlitzen
  • Schwerstahlkreuz
  • Hochleistungsrollen, jeweils mit Steh-, Verriegelungs- und Justiervorrichtung
  • Höhenverstellbare Arbeitsplattenstütze (50 mm Abstand) mit Schwerstahl-Kragarmkonsolen und horizontalem Aluminium-Querträger
  • Alle Teile mit Polyurethanpulverbeschichtung in mattem Hellgrau
  • HPL-Arbeitsplatte mit Doppeldurchlass in Kunststoff, Durchmesser 80 mm, Farbe: Pastellgrau mit schwarzem Kern
  • HPL-Regal auf Aluminiumträger, Farbe: Pastellgrau mit schwarzem Kern Höhenverstellbar
Spezifikation
Farbe Hellgrau
Einstellbar (Höhe) 607 bis 907 mm (Schritt 25)
Verstellbar Ja
Zertifizierung/Konformität EB 13150 TÜV-Zertifikat
Abmessungen (T x B x H) 900 x 900 x 1660 mm
Enthält 1 HPL-Regal, 20 mm dick, auf Aluminiumträger (Nutzfläche 400 x 790 mm)
Tragkraft (angloamerikanisch) 1543 lb.
Tragkraft (metrisch) 700 kg
Radtyp Hochleistungsrollen mit Steh-, Verriegelungs- und Justiervorrichtung
Mit Laufrollen Ja