Learn More
BICASA Kompatto Smart Series Mobile Workstation
Artikelnummer. 17477373 Alle ansehen BICASA Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H):
750 x 900 x 910 mm
900 x 900 x 910 mm
750 x 1200 x 910 mm
750 x 1500 x 910 mm
750 x 1800 x 910 mm
900 x 1200 x 910 mm
900 x 1500 x 910 mm
900 x 1800 x 910 mm
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (T x B x H) unitSize
17477373 900 x 900 x 910 mm 1 Stück
17467373 750 x 900 x 910 mm 1 Stück
17487373 750 x 1200 x 910 mm 1 Stück
17497373 900 x 1200 x 910 mm 1 Stück
17407383 750 x 1500 x 910 mm 1 Stück
17417383 900 x 1500 x 910 mm 1 Stück
17427383 750 x 1800 x 910 mm 1 Stück
17437383 900 x 1800 x 910 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Electric panel not included
Artikelnummer. 17477373 Lieferant BICASA Lieferanten-Nr. KS.0900.900.0910.HPL
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Electric panel not included
Kompatto Smart Series Mobile Workstation with 20 mm thick height adjustable HPL worktop and double socket pass-through.
  • Kompatto Smart, 910 mm Höhe
  • Zertifiziert nach EN 13150:2001 und BRG 234/09.06
  • Max. Belastbarkeit: 700 kg (gleichmäßig verteilt)
  • Für große und schwere Geräte, die voll zugänglich sein müssen.
  • Aluminium-Sockel mit Profilen und vertikalen Schlitzen
  • Schwerstahlkreuz
  • Hochleistungsrollen, jeweils mit Steh-, Verriegelungs- und Justiervorrichtung
  • Höhenverstellbare Arbeitsplattenstütze (50 mm Abstand) mit Schwerstahl-Kragarmkonsolen und horizontalem Aluminium-Querträger
  • Alle Teile mit Polyurethanpulverbeschichtung in mattem Hellgrau
  • HPL-Arbeitsplatte mit Doppeldurchlass in Kunststoff, Durchmesser 80 mm, Farbe: Pastellgrau mit schwarzem Kern
Spezifikation
Farbe Hellgrau
Einstellbar (Höhe) 607 bis 907 mm (Schritt 25)
Zertifizierung/Konformität EB 13150 TÜV-Zertifikat
Abmessungen (T x B x H) 900 x 900 x 910 mm
Radtyp Hochleistungsrollen mit Steh-, Verriegelungs- und Justiervorrichtung
Mit Laufrollen Ja