Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Airless-Ware Glasstopfen mit Gaseinlass-Adapter
Artikelnummer. 15253886
Click to view available options
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
14/20 Innen
Höhe (angloamerikanisch):
3,85 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15253886
Marke: DWK Life Sciences 2113001420
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Einlassadapter für Vakuum- und AILLESS-WARE™ mit einer Auswahl an 14/20 oder 24/40 konischen Standardverbindungen.
  • Innere Standard-Konusverbindung
  • 211300 Serie hat einen Glasstopfen
  • Hergestellt aus Borosilikatglas 33 mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
  • Entspricht USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP Typ I, ASTM E438 Typ I, Gütegrad A
Höhe (angloamerikanisch) 3,85 in.
Höhe (metrisch) 98 mm
Enthält Patentierter 809000 Druck-/Vakuumhalter
Material Borosilikatglas
Produkttyp Einlassadapter
Anzahl Standard-Konusverbindungen 14/20 Innen
Breite (angloamerikanisch) 2.36 Zoll
Breite (metrisch) 60 mm