Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ 3 mm-NMR-Röhrchen
Artikelnummer. 10049771
Change view
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
7 in.
8 in.
Feldstärke:
100 MHz
300 MHz
400 MHz
500 MHz
600 bis 800 MHz
Wölbung (angloamerikanisch):
±0.00025 in.
±0.0005 in.
±0.0006 in.
±0.0011 in.
±0.001 in.
±0.002 in.
Konzentrizität (angloamerikanisch):
±0.0005 in.
±0.0015 in.
±0.001 in.
±0.0025 in.
±0.002 in.
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Feldstärke Wölbung (angloamerikanisch) Konzentrizität (angloamerikanisch) unitSize
10049771 7 in. 500 MHz ±0.0005 in. ±0.001 in. 5 Stück
10059771 7 in. 400 MHz ±0.001 in. ±0.0015 in. 5 Stück
10395022 8 in. 500 MHz ±0.0006 in. ±0.001 in. 5 Stück
10233252 7 in. 300 MHz ±0.0005 in. ±0.002 in. 5 Stück
10542483 7 in. 100 MHz ±0.002 in. ±0.0025 in. 5 Stück
11883133 7 in. 600 bis 800 MHz ±0.00025 in. ±0.0005 in. 5 Stück
10405162 8 in. 300 MHz ±0.0011 in. ±0.002 in. 5 Stück
7 options
Artikelnummer. 10049771
Marke: DWK Life Sciences 8978350000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Jedes Röhrchen erfüllt strenge Spezifikationen hinsichtlich Wanddicke, Variation und Wölbung, um präzise Messungen und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
Präzisionsgefertigte Röhrchen für den Einsatz in der hochauflösenden NMR-Spektroskopie für die Charakterisierung organischer Moleküle durch Messung der Resonanzfrequenzen von Atomkernen. Zu den Forschungsanwendungen gehört die Analyse von Polymerstrukturen und organischen Lösungen.
  • Aus Borosilikatglas Typ I
  • Wanddicke: 0.28 cm (0.01118 in.)
  • Wandvariation und Wölbung sind teilweise von der Röhrchenlänge abhängig
  • Alle Probenröhrchen werden mit Klemmkappen aus Kunststoff und sandgestrahlten Beschriftungsbereichen geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,11 in.
Länge (metrisch) 177,8 mm
Material Borosilikatglas
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlusstyp Kompressionspassung
Außendurchmesser (metrisch) 3 mm
Konzentrizität (angloamerikanisch) ±0.001 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.094 Zoll
Wölbung (angloamerikanisch) ±0.0005 in.
Innendurchmesser (metrisch) 2,4 mm
Feldstärke 500 MHz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zu den Forschungsanwendungen gehört die Analyse von Polymerstrukturen und organischen Lösungen.
Enthält Kappe
Länge (angloamerikanisch) 7 in.
Form Zylindrisch
Wandstärke (angloamerikanisch) 0.011 Zoll
Wandstärke (metrisch) 0,28 mm