Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Hochwertige 5 mm-NMR-Probenröhrchen
Artikelnummer. 11833143
Change view
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
7 in.
8 in.
9 in.
Feldstärke:
100 MHz
150 MHz
200 MHz
300 MHz
400 MHz
500 MHz
600 bis 700 MHz
800 MHz
900 MHz
Wölbung (angloamerikanisch):
±0.00015 in.
±0.00025 in.
±0.00035 in.
±0.00045 in.
±0.0005 in.
±0.0006 in.
±0.0007 in.
±0.0011 in.
±0.001 in.
±0.002 in.
Konzentrizität (angloamerikanisch):
±0.0002 in.
±0.0005 in.
±0.0015 in.
±0.001 in.
±0.0025 in.
±0.002 in.
±0.003 in.
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Feldstärke Wölbung (angloamerikanisch) Konzentrizität (angloamerikanisch) unitSize
11833143 7 in. 150 MHz ±0.001 in. ±0.002 in. 5 Stück
10049701 8 in. 100 MHz ±0.002 in. ±0.003 in. 5 Stück
11823143 7 in. 100 MHz ±0.002 in. ±0.0025 in. 5 Stück
10763643 8 in. 150 MHz ±0.0011 in. ±0.002 in. -
10477262 8 in. 100 MHz ±0.002 in. ±0.0025 in. -
10641903 8 in. 200 MHz ±0.0006 in. ±0.002 in. -
10049711 9 in. 100 MHz ±0.002 in. ±0.003 in. 5 Stück
10325272 7 in. 300 MHz ±0.001 in. ±0.0015 in. -
10570753 8 in. 300 MHz ±0.0011 in. ±0.0015 in. 5 Stück
10191582 8 in. 400 MHz ±0.0006 in. ±0.001 in. 5 Stück
10774793 9 in. 500 MHz ±0.00045 in. ±0.0005 in. 5 Stück
10315272 9 in. 400 MHz ±0.0007 in. ±0.001 in. 5 Stück
10131392 9 in. 100 MHz ±0.002 in. ±0.0025 in. 5 Stück
10673813 7 in. 900 MHz ±0.00015 in. ±0.0002 in. -
10203162 8 in. 900 MHz ±0.00015 in. ±0.0002 in. 5 Stück
10455542 9 in. 600 bis 700 MHz ±0.00045 in. ±0.0005 in. 5 Stück
11843143 7 in. 200 MHz ±0.0005 in. ±0.002 in. 5 Stück
11853143 7 in. 500 MHz ±0.00025 in. ±0.0005 in. 5 Stück
10475542 8 in. 500 MHz ±0.00035 in. ±0.0005 in. 5 Stück
11863143 7 in. 800 MHz ±0.00015 in. ±0.0002 in. 5 Stück
20 options
Artikelnummer. 11833143
Marke: DWK Life Sciences 8972200000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Jedes Röhrchen erfüllt strenge Spezifikationen hinsichtlich Wanddicke, Variation und Wölbung, um präzise Messungen und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
Präzisionsgefertigte Röhrchen für den Einsatz in der hochauflösenden NMR-Spektroskopie für die Charakterisierung organischer Moleküle durch Messung der Resonanzfrequenzen von Atomkernen. Zu den Forschungsanwendungen gehört die Analyse von Polymerstrukturen und organischen Lösungen.
  • Aus Borosilikatglas Typ I
  • Wanddicke: 0.37 mm (0.01475 Zoll)
  • Wandvariation und Wölbung sind teilweise von der Röhrchenlänge abhängig
  • Alle Probenröhrchen werden mit Klemmkappen aus Kunststoff und sandgestrahlten Beschriftungsbereichen geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,19 in.
Länge (metrisch) 177,8 mm
Material Borosilikatglas
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlusstyp Kompressionspassung
Außendurchmesser (metrisch) 5 mm
Konzentrizität (angloamerikanisch) ±0.002 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.165 Zoll
Wölbung (angloamerikanisch) ±0.001 in.
Innendurchmesser (metrisch) 4,2 mm
Feldstärke 150 MHz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal geeignet für die direkte Abdichtung von Vakuumkammern, Gelenken oder Ventilen
Enthält Kappe
Länge (angloamerikanisch) 7 in.
Form Zylindrisch
Wandstärke (angloamerikanisch) 0.014 Zoll
Wandstärke (metrisch) 0,38 mm