Learn More
DWK Life Sciences X10 CENTRIF TUBE 15 ML .
Beschreibung
- Ohne Graduierung
- Konisch
- Wulstrand
- Fassungsvermögen: 15 ml
- H x AD: 120 x 20 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 15 ml |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Material | Borosilikatglas |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 20 mm |
| Produkttyp | Zentrifugenröhrchen |
| Max. RZB | 2980 × g |