Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kimble™ Kontes™ Komponenten für Ultra-Ware™ Filtrationskappensystem
Beschreibung
- Grobporige Glasstützfritte: 47 mm (1.85 in.)
- Obere Schraubklemme: 47 mm (1.85 in.)
- Tropfspitze: PTFE
- Schlauchanschluss: Durchmesser 6.35 mm (0.25 Zoll)
- Filtrierkappe: GL 45
Spezifikation
Spezifikation
| Einwegprodukt | Reusable |
| Material | Fritted Glass |
| Sterilität | Non-sterile |
| Anzahl pro Karton | 1 Karton |
| Typ | Frit-Unterstützung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ultra-ware™ Filtrierkappensystem |