Learn More
DWK Life Sciences SCHRAUBKAPPE 1/4'-28F OD 1/16' 1/16'
Artikelnummer. 11752344
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Flex-Column
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit Packungsgröße
11752344 Flex-Column 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11752344 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 4208210116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.82 €
    5.16 € / 1 Stück
    Sparen 1.66 €
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Rohrmuttern und Dichtkegel eignen sich zum Anschließen von Schläuchen an die Endanschlüsse von CHROMAFLEX™, FLEX-COLUMN™ und DISPOSAFLEX™ Säulen.
  • ETFE-Mutter ohne Flansch
  • 28-Gewinde mit 1/4 in., für Schläuche mit 1/16 in.
  • Zur Verwendung mit Ferrulen ohne Flansch der 420822 Serie
  • 1/Karton
Spezifikation
Typ Mutter ohne Flansch
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.0625 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 0.158 cm
Gewindegröße 0.25-28
Zur Verwendung mit Flex-Column
Material ETFE