Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Dickwandige Rückgewinnungskolben mit Square Bead, Außenverbindung mit Standardschliff
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
Optimal für den Einsatz mit Rotationsverdampfern
Kimble Chase KimCote™ Kunststoffbeschichtete Glaswaren bieten ein zusätzliches Maß an Sicherheit im Falle eines Bruchs
- Einhalskolben mit standardmäßigem konischem Normschliff-Außenanschluss
- Entwickelt für die einfache Rückgewinnung von Transfektionsprodukte
- Der gesamte Inhalt ist mit einem Spatel oder Gummiwischer zugänglich
- Unterteil passend für standardmäßige Heizmäntel
- Gleichmäßige Wanddicke und minimaler Rundlauf
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 2.36 Zoll |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Quadratische Bead-Gelenke ermöglichen ausgezeichnete Befestigung an standardmäßigen Gelenk-Beads |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotationsverdampfer |
| Enthält | Quadratische Bead-Verbindungen |
| Flaschenhalstyp | Einzeln |
| Anzahl pro Karton | 1/Cs. |
| Produkttyp | Flask |
| Standard-Konusverbindung | 24/40 |
| Mehr anzeigen |